A12658
N-Acetylanthranilic acid
99%
Synonyme(s) :
2-Acetamidobenzoic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Couleur
off-white to tan
Pf
184-187 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
CC(=O)Nc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C9H9NO3/c1-6(11)10-8-5-3-2-4-7(8)9(12)13/h2-5H,1H3,(H,10,11)(H,12,13)
Clé InChI
QSACCXVHEVWNMX-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable