Principaux documents
93300
Sigma-Aldrich
Tris(2-ethylhexyl)amine
≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
2-Ethyl-N,N-bis(2-ethylhexyl)-1-hexanamine, TEHA, Tri(2-ethylhexyl)amine
250 ML
220,00 €
220,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 ML
220,00 €
About This Item
Formule linéaire :
[CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2]3N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
353.67
Beilstein:
2087270
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
220,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.451
Densité
0.817 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
CCCCC(CC)CN(CC(CC)CCCC)CC(CC)CCCC
InChI
1S/C24H51N/c1-7-13-16-22(10-4)19-25(20-23(11-5)17-14-8-2)21-24(12-6)18-15-9-3/h22-24H,7-21H2,1-6H3
Clé InChI
BZUDVELGTZDOIG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 1B - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
228.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
109 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1