Documents
36755
Sigma-Aldrich
N-Methyldidecylamine
95%
Synonyme(s) :
DAMA-10, Didecylmethylamine
About This Item
Formule linéaire :
[CH3(CH2)9]2NCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
311.59
Numéro Beilstein :
1765810
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
liquid
Impuretés
≤0.5% water
Indice de réfraction
n20/D 1.448
Densité
0.807 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCN(C)CCCCCCCCCC
InChI
1S/C21H45N/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22(3)21-19-17-15-13-11-9-7-5-2/h4-21H2,1-3H3
Clé InChI
ATBNMWWDBWBAHM-UHFFFAOYSA-N
Application
N-Methyldidecylamine may be used in the synthesis of N,N-didecyl-N-methyl-N-(4-vinylbenzyl)ammonium chloride. N-Methyldidecylamine (didecyl methylamine) may be employed as catalyst, for promoting cross-linking reaction.
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
200.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
93.4 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Polymer gels with broad temperature performance.
Lenhart JL, et al.
Polymer Preprints (American Chemical Society, Division of Polymer Chemistry), 46(2), 1204-1204 (2005)
A novel twin-tailed hydrophobically associating copolymer: synthesis, characterization and solution properties.
Kuang W, et al.
Polymer Bull., 70(12), 3547-3562 (2013)