Yes, this material is air-sensitive. Please review section 10 of the Safety Data Sheet. This chemical can form explosive mixtures with air on intense heating. This product should be stored highly closed and kept locked up or in an area accessible only to qualified or authorized persons.
301248
Tris[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]amine
95%
Synonyme(s) :
TDA-1, Tris(3,6-dioxaheptyl)amine
46,80 €
About This Item
46,80 €
Produits recommandés
Essai
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4486 (lit.)
Densité
1.011 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
ether
Chaîne SMILES
COCCOCCN(CCOCCOC)CCOCCOC
InChI
1S/C15H33NO6/c1-17-10-13-20-7-4-16(5-8-21-14-11-18-2)6-9-22-15-12-19-3/h4-15H2,1-3H3
Clé InChI
XGLVDUUYFKXKPL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
323.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
162 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
-
Is it air sensitive?