90780
Tributylamine
puriss. p.a., ≥99.0% (GC)
Synonyme(s) :
Tri-n-butylamine
52,70 €
About This Item
52,70 €
Produits recommandés
Densité de vapeur
6.38 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.3 mmHg ( 20 °C)
2.4 mmHg ( 55 °C)
Qualité
puriss. p.a.
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
410 °F
Limite d'explosivité
6 %
Technique(s)
GC/GC: suitable
Impuretés
≤0.2% water
Indice de réfraction
n20/D 1.428 (lit.)
n20/D 1.429
pb
216 °C (lit.)
Pf
−70 °C (lit.)
Densité
0.778 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES
CCCCN(CCCC)CCCC
InChI
1S/C12H27N/c1-4-7-10-13(11-8-5-2)12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
Clé InChI
IMFACGCPASFAPR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
It may be used in the preparation of PdCl,N and PdOAc,N (palladium nanoparticles).[3] It may be used as an additive during the synthesis of 3-bromothieno[3,2-c]pyridine-4-(5H)-one.[4]
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
145.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
63 °C - closed cup