Documents
929506
Sigma-Aldrich
ItOct-bimy HCl
≥95%
Synonyme(s) :
1,3-Bis(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)-1H-benzo[d]imidazol-3-ium chloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C23H39ClN2
Poids moléculaire :
379.02
Code UNSPSC :
12352005
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥95%
Forme
powder
Chaîne SMILES 
CC(C)(CC(C)(C)C)N1C=[N+](C(C)(CC(C)(C)C)C)C2=C1C=CC=C2.[Cl-]
Catégories apparentées
Application
ItOct-bimy HCl is an N-alkyl NHC ligand with demonstrated uses in the following reactions. Au-catalyzed hydration, Cu-catalyzed hydroboration, Ag-catalyzed hydroboration, Cu-catalyzed C–O coupling and Pd-catalyzed C–C and C–N couplings. This ligand features significantly higher steric volume compared with ItBu-bimy (673390) while maintaining the σ-donation and σ-acceptance inherent to N-alkyl NHC ligands.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable