656577
1,3-Diisopropylimidazolium chloride
97%
Synonyme(s) :
N,N′-(Isopropyl)imidazolium chloride
65,10 €
About This Item
65,10 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Pf
182-186 °C
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
[Cl-].CC(C)n1cc[n+](c1)C(C)C
InChI
1S/C9H17N2.ClH/c1-8(2)10-5-6-11(7-10)9(3)4;/h5-9H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
DOFXKPAOJLLPII-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
- 1,3-Diisopropylimidazole-2-thione by reacting with sulfur in the presence of potassium carbonate.[1]
- (C9H7)NiCl(1,3-diisopropylimidazol-2- ylidene) by reacting with bis-indenyl nickel-(II).[2]
- Ruthenium N-heterocyclic carbene complexes, which are efficient catalysts for the amidation of primary alcohols and amines.[3][4]
Amide Synthesis from Alcohols and Amines by the Extrusion of Dihydrogen
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
Acetylene chemistry's versatile applications from organic synthesis to bioorganic chemistry demand efficient synthesis methods.