929514
ItHept HCl
≥95%
Synonyme(s) :
1,3-Bis(3-ethylpentan-3-yl)-1H-imidazol-3-ium chloride
132,00 €
About This Item
132,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
powder
Chaîne SMILES
CCC(CC)(CC)N1C=[N+](C(CC)(CC)CC)C=C1.[Cl-]
Clé InChI
RQFXMBPPYZXOIW-UHFFFAOYSA-M
Application
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
The Hazari group has developed an improved palladium precatalyst scaffold for a wide range of cross-coupling reactions