Principaux documents
932264
Sigma-Aldrich
Poly[(9,9-dioctylfluorenyl-2,7-diyl)-alt-(6,6′-{2,2′-bipyridine})]
Mw ≥10,000 Da by GPC
Synonyme(s) :
PFO-BPy
250 MG
134,00 €
134,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
134,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(C39H46N2)n
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.23
134,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Poids mol.
Mw ≥10,000 Da by GPC
Niveau de qualité
energy gap
3.4 eV (Eg (HOMO-LUMO gap))
Solubilité
THF: soluble
chloroform: soluble
λmax
360 nm±5 nm in THF
Fluorescence
λem 373 nm±10 nm in THF
λem 392 nm±10 nm in THF
Énergie orbitale
HOMO 6.2 eV 
LUMO 2.8 eV 
Catégories apparentées
Application
Polymer Emitting Layers for Solution-Processed OLEDs.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
High-Yield Dispersions of Large-Diameter Semiconducting Single-Walled Carbon Nanotubes with Tunable Narrow Chirality Distributions
Mistry, Kevin S., et al.
ACS Nano, 7, 2231-2239 (2013)