Principaux documents
917761
Sigma-Aldrich
Stainless steel dispensing tips
23G, 0.50″, 50/box
Synonyme(s) :
3d bioprinting consumables, Blunt needle
1 EACH
43,30 €
43,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EACH
43,30 €
About This Item
Code UNSPSC :
42182011
Nomenclature NACRES :
NA.25
43,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Description
Stainless steel dispensing tips, 23 gauge, 0.50″, orange, 50/box
Application
Stainless steel dispensing tips are 23 gauge blunt needles.The tips are free of flash, burrs, and contaminants.