Principaux documents
917273
Sigma-Aldrich
Tapered dispensing tips
20G, 0.50″, 50/box
Synonyme(s) :
3d bioprinting consumables, Bioprinting nozzle
1 EACH
68,00 €
68,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EACH
68,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
42182011
Nomenclature NACRES :
NB.51
68,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Description
Tapered dispensing tips, polypropylene, 20 gauge, pink, ID 0.023″, 50/box
Application
The tapered design provides smooth flow of viscous fluids and resists clogging when dispensing particle-filled materials.