912158
N,N-Diethylethane-1,2-diammonium iodide
Synonyme(s) :
N,N-Diethylethane-1,2-diammonium iodide, DEEDAI, Greatcell Solar®
About This Item
Produits recommandés
Description
Identity by (1H NMR)
Niveau de qualité
Forme
powder
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Couleur
beige
Autre catégorie plus écologique
, Enabling
Description générale
Application
Informations légales
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable