549975
3-(Diethylamino)propylamine
≥99%
Synonyme(s) :
N,N-Diethyl-1,3-diaminopropane, N,N-Diethyl-1,3-propanediamine, DEAPA
30,10 €
About This Item
30,10 €
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.4 (vs air)
Pression de vapeur
19.5 mmHg ( 70 °C)
Essai
≥99%
Température d'inflammation spontanée
419 °F
Limite d'explosivité
11.6 %
Indice de réfraction
n20/D 1.4416 (lit.)
pb
159 °C (lit.)
Densité
0.826 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES
CCN(CC)CCCN
InChI
1S/C7H18N2/c1-3-9(4-2)7-5-6-8/h3-8H2,1-2H3
Clé InChI
QOHMWDJIBGVPIF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Biocompatible polyampholyte-coated (poly(acrylic acid)-co-3-(diethylamino)-propylamine magnetite nanoparticles (PAMNPs).[1]
- Hyaluronic acid grafted with 3-diethylaminopropyl (DEAP) group (HA-g-DEAP) nanoparticles for use as a drug delivery vehicle.[2]
- DEAPA-modified poly(vinyl alcohol) (PVA) polymers that can be employed in gene silencing.[3]
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
125.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
52 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter