912360
N,N-Diethylethane-1,2-diammonium bromide
Synonyme(s) :
DEEDAB, GreatcellSolar®
118,00 €
About This Item
118,00 €
Produits recommandés
Catégories apparentées
Application
Informations légales
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable