Principaux documents
336513
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1-Cyclohexylethylamine
98%
Synonyme(s) :
(S)-(+)-α-Methylcyclohexanemethylamine
5 G
133,00 €
133,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
133,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H11CH(CH3)NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
127.23
Beilstein:
2935069
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
133,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Activité optique
[α]25/D +3.5°, neat
Pureté optique
ee: 95% (GLC)
Indice de réfraction
n20/D 1.4614 (lit.)
pb
60 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
C[C@H](N)C1CCCCC1
InChI
1S/C8H17N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h7-8H,2-6,9H2,1H3/t7-/m0/s1
Clé InChI
XBWOPGDJMAJJDG-ZETCQYMHSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
FlameCorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
125.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
52 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter