370517
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl iodide
96%
Synonyme(s) :
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluoro-8-iodooctane, 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl iodide, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctyl iodide, 8-Iodo-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluorooctane
39,00 €
About This Item
39,00 €
Produits recommandés
Essai
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.359 (lit.)
pb
92 °C/45 mmHg (lit.)
Densité
1.934 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCI
InChI
1S/C8H4F13I/c9-3(10,1-2-22)4(11,12)5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)21/h1-2H2
Clé InChI
NVVZEKTVIXIUKW-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>302.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 150 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter