P5654
2,3,4,5,6-Pentafluorothiophenol
97% (GC), powder, cyclooxygenase inhibitor
Synonyme(s) :
PFBT, Pentafluorobenzenethiol, Pentafluorophenyl mercaptan
About This Item
Produits recommandés
product name
2,3,4,5,6-Pentafluorothiophenol, 97%
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.4645 (lit.)
Point d'ébullition
143 °C (lit.)
Pf
−24 °C (lit.)
Densité
1.501 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Fc1c(F)c(F)c(S)c(F)c1F
InChI
1S/C6HF5S/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H
Clé InChI
UVAMFBJPMUMURT-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
123.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
51 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Articles
Polytriarylamine Semiconductors