905305
(S,S,S)-SPIRAP
≥95%
Synonyme(s) :
((1S,3S,3′S)-3,3′-diethyl-3H,3′H-1,1′-spirobi[isobenzofuran]-7,7′-diyl)bis(diphenylphosphane), (S)-CrabPhos
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥95%
Forme
powder or crystals
Capacité de réaction
reaction type: Asymmetric synthesis
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Pf
226-228 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES
CC[C@H](O1)C2=C([C@@]1(O[C@@H]3CC)C4=C3C=CC=C4P(C5=CC=CC=C5)C6=CC=CC=C6)C(P(C7=CC=CC=C7)C8=CC=CC=C8)=CC=C2
Application
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
Nagorny group designs SPIROL-based ligands for efficient catalysis, focusing on asymmetric transformations.