905240
(R,R,R)-SPIRAP
≥95%
Synonyme(s) :
((1R,3R,3′R)-3,3′-diethyl-3H,3′H-1,1′-spirobi[isobenzofuran]-7,7′-diyl)bis(diphenylphosphane), (R)-CrabPhos
158,00 €
About This Item
158,00 €
Produits recommandés
Essai
≥95%
Forme
powder or crystals
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
reaction type: Asymmetric synthesis
Pf
226-228 °C
Chaîne SMILES
CC[C@@H](O1)C2=C([C@@]1(O[C@@H]3CC)C4=C3C=CC=C4P(C5=CC=CC=C5)C6=CC=CC=C6)C(P(C7=CC=CC=C7)C8=CC=CC=C8)=CC=C2
InChI
1S/C43H38O2P2/c1-3-37-35-27-17-29-39(46(31-19-9-5-10-20-31)32-21-11-6-12-22-32)41(35)43(44-37)42-36(38(4-2)45-43)28-18-30-40(42)47(33-23-13-7-14-24-33)34-25-15-8-16-26-34/h5-30,37-38H,3-4H2,1-2H3/t37-,38-,43-/m1/s1
Clé InChI
PRORVWYPBRMLLA-FFUXEPPCSA-N
Catégories apparentées
Application
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
Nagorny group designs SPIROL-based ligands for efficient catalysis, focusing on asymmetric transformations.