Principaux documents
700835
Sigma-Aldrich
(S)-Tol-SDP
Synonyme(s) :
(S)-(−)-7,7′-Bis[di(4-methylphenyl)phosphino]-2,2′,3,3′-tetrahydro-1,1′-spirobiindene, (S)-(−)-7,7′-Bis[di(p-methylphenyl)phosphino]-1,1′-spirobiindane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C45H42P2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
644.76
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Activité optique
[α]22/D −206°, c = 1 in chloroform
Pf
154-161 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1)P(c2ccc(C)cc2)c3cccc4CCC5(CCc6cccc(P(c7ccc(C)cc7)c8ccc(C)cc8)c56)c34
InChI
1S/C45H42P2/c1-31-11-19-37(20-12-31)46(38-21-13-32(2)14-22-38)41-9-5-7-35-27-29-45(43(35)41)30-28-36-8-6-10-42(44(36)45)47(39-23-15-33(3)16-24-39)40-25-17-34(4)18-26-40/h5-26H,27-30H2,1-4H3
Clé InChI
VLIOMJFCGWZUON-UHFFFAOYSA-N
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable