Principaux documents
692379
Sigma-Aldrich
(R)-DM-BINAP
Synonyme(s) :
(R)-(+)-1,1-Binaphthalene-2,2-diyl)bis[bis(3,5-dimethyl-phenyl)phosphine], (R)-(+)-2,2′-Bis[di(3,5-xylyl)phoshino]-1,1′-binaphthyl
100 MG
77,20 €
77,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
77,20 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C52H48P2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
734.89
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
77,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Niveau de qualité
Activité optique
[α]20/D +169°, c = 1 in chloroform
Pf
187-191 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
P(c8cc(cc(c8)C)C)(c7cc(cc(c7)C)C)c1c(c6c(cc1)cccc6)c2c3c(ccc2P(c5cc(cc(c5)C)C)c4cc(cc(c4)C)C)cccc3
InChI
1S/C52H48P2/c1-33-21-34(2)26-43(25-33)53(44-27-35(3)22-36(4)28-44)49-19-17-41-13-9-11-15-47(41)51(49)52-48-16-12-10-14-42(48)18-20-50(52)54(45-29-37(5)23-38(6)30-45)46-31-39(7)24-40(8)32-46/h9-32H,1-8H3
Clé InChI
MXGXXBYVDMVJAO-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Sold in collaboration with Takasago for research purposes only.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
We present an article concerning BINAP/SEGPHOS® Ligands and Complexes.
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago