700754
(R)-SDP
Synonyme(s) :
(R)-(+)-7,7′-Bis(diphenylphosphino)-2,2′,3,3′-tetrahydro-1,1′-spirobiindene, (R)-7,7′-Bis(diphenylphosphino)-1,1′-spirobiindane
297,00 €
About This Item
297,00 €
Produits recommandés
Forme
solid
Niveau de qualité
Activité optique
[α]22/D +184°, c = 1 in chloroform
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Pf
198-203 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
P(c8ccccc8)(c7ccccc7)c1c2c(ccc1)CC[C@@]32CCc4c3c(ccc4)P(c6ccccc6)c5ccccc5
InChI
1S/C41H34P2/c1-5-17-33(18-6-1)42(34-19-7-2-8-20-34)37-25-13-15-31-27-29-41(39(31)37)30-28-32-16-14-26-38(40(32)41)43(35-21-9-3-10-22-35)36-23-11-4-12-24-36/h1-26H,27-30H2
Clé InChI
DKZNVWNOOLQCMJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable