613560
TMPyP4
≥90% (TLC), solid, telomerase inhibitor, Calbiochem®
Synonyme(s) :
TMPyP4, meso-5,10,15,20-Tetrakis-(N-methyl-4-pyridyl)porphine, Tetratosylate
About This Item
Produits recommandés
product name
TMPyP4, A potent inhibitor of human telomerase (IC₅₀ = 6.5 µM).
Niveau de qualité
Pureté
≥90% (TLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Couleur
purple
Solubilité
water: 1 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C44H37N8.4C7H8O3S/c1-49-21-13-29(14-22-49)41-33-5-7-35(45-33)42(30-15-23-50(2)24-16-30)37-9-11-39(47-37)44(32-19-27-52(4)28-20-32)40-12-10-38(48-40)43(36-8-6-34(41)46-36)31-17-25-51(3)26-18-31;4*1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h5-28H,1-4H3,(H,45,46,47,48);4*2-5H,1H3,(H,8,9,10)/q+3;;;;/p-3
Clé InChI
AKZFRMNXBLFDNN-UHFFFAOYSA-K
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Avertissement
Autres remarques
Izbicka, E., et al. 1999. Cancer Res. 59, 639.
Anantha, N.V., et al. 1998. Biochemistry 37, 2709.
Arthanari, H., et al. 1998. Nucleic Acids Res. 26, 3724.
Wheelhouse, R.T., et al. 1998. J. Am. Chem. Soc. 120, 3261.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable