Principaux documents
901974
Sigma-Aldrich
SunTronic® UV curing jettable insulator for low-K dielectric applications
greener alternative
Synonyme(s) :
Inkjet UV insulator, SunTronic® U6415 JET9525 clear dielectric, UV curing insulator coating, dielectric ink
250 ML
229,00 €
229,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 ML
229,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
229,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Description
Cure dose required (un-doped mercury): 100-300 mJ/cm2
Jetting temperature: 50°C
Forme
liquid
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Tension de surface
32-37 mN/m
Viscosité
11-13 cP (at jetting temperature)
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
2-8°C
Description générale
SunTronic jettable insulator is a UV-curing, inkjet printable insulator coating,suitable for low-K dielectric applications, printed electronics and related applications.
The insulator can be jetted through various piezo DOD inkjet printheads, although full printhead compatibility will need to be verified in each case. The product can be cured using an un-doped medium pressure mercury source. If over printing the dielectric with a SunTronic jettable silver ink then a cure dose of 300 mJ/cm2 is recommended.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product belongs to Enabling category of greener alternatives thus aligns with "Design for energy efficency". Click here for more information.
Informations légales
SunTronic is a registered trademark of Sun Chemical, Inc.
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Liver,Upper respiratory tract, Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
204.8 °F
Point d'éclair (°C)
96 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Articles
Professors Tokito and Takeda share design principles and optimization protocols for organic electronic devices, focusing on flexibility and low cost.
Questions
  1. What chemicals (besides acetone, isopropyl) are necessary for cleaning this ink from the nozzles and pipes of the inkjet system?
    1 answer
    1. For a larger printer, an ester solvent, such as Carbitol Acetate, is recommended. This is primarily due to the compatibility with most industrial print-heads. However, this assumes that the ink has not be cured. If the ink is cured, ultrasonic cleaning and back flushing may remove the cured ink. Any light source is to be avoided at all times to prevent curing of the ink in and around the print-head.