Principaux documents
900160
Sigma-Aldrich
UV-Vis light curable resin
greener alternative
low viscosity
Synonyme(s) :
CPS1030 UV-Vis
250 G
162,00 €
162,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 G
162,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
162,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
liquid (colorless)
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Viscosité
59 cP (Brookfield LDTDV-II digital viscometer with size 31 spindle)
Température de transition
flash point >110 °C
Densité
1.2 g/mL
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product belongs to enabling category of greener alternatives and thus aligns with "Design for energy efficiency". Click here for more information.
Application
UV curable very low viscosity resin:
  • Cures rapidly to form a glassy, high modulus material.
  • Excellent for use in applications requiring low viscosity, high hardness, and low shrinkage stress.
  • Good for some spray coatings requiring no volatile organic compounds (VOCS).
  • Non-yellowing.
  • Low oxygen inhibition.
  • Mechanical properties after curing:
Modulus*: 683MPa
Strength*: 24.6MPa
Elongation*: 6.1%
Tack free**: 25 fpm
*Test resources: Tensile tester, 35 mm gauge length, 1.0 mm thickness, 6.5 mm width.
** Cured under stated intensity. Medium pressure mercury bulb with 320-500 nm filter. Adhesion tests were conducted using a cross hatch tape test on films 0.125 mm thick on glass and PET. Material Data using ASTM D 638-02a.
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Questions
  1. Does 900160-UV-Vis-light-curable-resin contain PMMA? After UV curing how high a temperature can it resist?
    1 answer
    1. 900160 does not contain PMMA. While there is no specific Tg data available, it is indicated that the material will degrade at temperatures above approximately 250°C.