Principaux documents
900695
Sigma-Aldrich
Graphene dispersion
greener alternative
forinkjet printing, photonically annealable
Synonyme(s) :
Conductive ink, Graphene ink, conductive ink
5 ML
269,00 €
269,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 ML
269,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12141908
Nomenclature NACRES :
NA.23
269,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Graphene ink, for inkjet printing, photonically annealable
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentration
2.2-3.4 wt. % (solid (graphene and ethyl cellulose) in cyclohexanone/terpineol)
Résistivité
0.003-0.008 Ω-cm, thermally annealed 300 °C for 30 minutes, film thickness >100 nm
Taille des particules
≤3 μm
Tension de surface
28-36 dyn/cm
Viscosité
7-14 mPa.s(25 °C) (shear viscosity at 10 s-1)
pb
213-218 °C (Terpineol)
Densité
0.9-1.1 g/mL at 25 °C
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES 
OC(C1=C2C(C3=C(C4=C(C5=C(C6=C(C7=C(C8=C(C9=C(C%10=C(C%11=C(C%12=C(C%13=C(C%14=C(C%15=CC=C%16O)C%16=C%17)C%17=C%18)C%18=C%19C(O)=O)C%19=C%20)C%20=C%21O)C%21=C%22)C%22=C%23)C%23=C%24O)C%24=C%25)C%25=C%26C(O)=O)C%26=C%27)C%27=C2)=C%28C%29=C(C%30=C%31C%28=C%3
Description générale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product belongs to Enabling category of greener alternatives thus aligns with "Design for energy efficency". Graphene inks are highly conductive, low cost and super flexible. Click here for more information.
Application
Formulated with ethyl cellulose in cyclohexanone, terpineol, and diethylene glycol methyl ether for inkjet printing.
Curing condition: Photonic annealing, >4 J/cm2 incident (Xe flash lamp) (substrate dependent - most effective for low thermal conductivity/thermal mass substrates i.e., glass, polyimide, PEN, PET) or thermal annealing at 275-350 °C for 20-30 min.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
111.2 °F
Point d'éclair (°C)
44 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
High-Performance Solid-State Supercapacitors and Microsupercapacitors Derived from Printable Graphene Inks.
Li L, et al.
Advanced Energy Materials, 6(20) (2016)
Ethan B Secor et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 27(42), 6683-6688 (2015-10-01)
Intense pulsed light (IPL) annealing of graphene inks is demonstrated for rapid post-processing of inkjet-printed patterns on various substrates. A conductivity of ≈25,000 S m(-1) is achieved following a single printing pass using a concentrated ink containing 20 mg mL(-1)