Principaux documents
793663
Sigma-Aldrich
Graphene dispersion
greener alternative
forinkjet printing, with ethyl cellulose in cyclohexanone and terpineol, inkjetprintable
Synonyme(s) :
inkjetting ink, conductive ink
5 ML
274,00 €
274,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 ML
274,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
274,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Graphene ink, for inkjet printing, with ethyl cellulose in cyclohexanone and terpineol, inkjet printable
Forme
liquid
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentration
2.4 wt. % (solid (graphene and ethyl cellulose) in cyclohexanone/terpineol)
Résistivité
0.003-0.008 Ω-cm (thermally annealed 250°C for 30 minutes, film thickness >100 nm)
Taille des particules
≤3 μm
Tension de surface
30 dyn/cm
Viscosité
8-15 mPa.s(30 °C)
pb
213-218 °C (Terpineol)
Densité
0.9375 g/mL at 25 °C
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES 
OC(C1=C2C(C3=C(C4=C(C5=C(C6=C(C7=C(C8=C(C9=C(C%10=C(C%11=C(C%12=C(C%13=C(C%14=C(C%15=CC=C%16O)C%16=C%17)C%17=C%18)C%18=C%19C(O)=O)C%19=C%20)C%20=C%21O)C%21=C%22)C%22=C%23)C%23=C%24O)C%24=C%25)C%25=C%26C(O)=O)C%26=C%27)C%27=C2)=C%28C%29=C(C%30=C%31C%28=C%3
Description générale
Inkjet printable graphene dispersion is a promising candidate for organic and printed electronics in a variety of applications such as sensors, conductors, supercapacitors etc. Graphene-based functional devices and films can be designed by the inkjet printing process, by a controlled expulsion of the fluid from the nozzle.[1]
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product belongs to Enabling category of greener alternatives thus aligns with "Design for energy efficency". Graphene inks are highly conductive, low cost and super flexible. Click here for more information.
Application
Formulated for Inkjet printing.
Curing Condition: 250-350°C, 20-30min
This ink was tested on polyimide and silicon dioxide substrates.
Informations légales
Sold under Material Transfer Agreement with Mark Hersam group at Northwestern University. 
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
143.6 °F
Point d'éclair (°C)
62 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Rapid and Versatile Photonic Annealing of Graphene Inks for Flexible Printed Electronics
Ethan B. Secor , Bok Y. Ahn , Theodore Z. Gao , Jennifer A. Lewis , and Mark C. Hersam
Advanced Materials, 27, 6683-6688 (2015)
High-Performance Solid-State Supercapacitors and Microsupercapacitors Derived from Printable Graphene Inks
Lei Li, Ethan B. Secor, Kan-Sheng Chen, Jian Zhu, Xiaolong Liu, Theodore Z. Gao
Advanced Energy Materials, 6, N/A-N/A (2016)
Inkjet Printing of High Conductivity, Flexible Graphene Patterns.
Ethan B. Secor, Pradyumna L. Prabhumirashi, Kanan Puntambekar, et al.
The Journal of Physical Chemistry Letters, 4(8), 1347-1351 (2013)
Efficient inkjet printing of graphene.
Li J
Advanced Materials, 25(29), 3985-3992 (2013)
Articles
Functional materials for printed electronics applications enable flexible displays, RFID tags, and biomedical sensors.
Graphene is a unique two-dimensional (2D) structure of monolayer carbon atoms packed into a dense honeycomb crystal that has attracted great interest due to its diverse and fascinating properties.
Since its discovery little more than a decade ago,1 the two-dimensional (2D) allotrope of carbon—graphene—has been the subject of intense multidisciplinary research efforts.
Graphene's unique properties spark interdisciplinary interest; its honeycomb structure offers electrical, optical, and mechanical marvels.
Afficher tout
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. ¿Cuál es la concentración de grafeno que tiene? ¿Y la de etilcelulosa?
    1 answer
    1. The ink is 2.4 wt.% (solid (graphene and ethyl cellulose) in cyclohexanone/terpineol) but the ratio of graphene to ethyl cellulose is not quantified or assayed.
      Helpful?
  4. Is this suitable for bioprinters. The 5 ml of ink does it come in a 5 ml syringe ready for printing?
    1 answer
    1. This product is packaged in a 5 mL glass vial but it will need to be transferred to a syringe or other appropriate receptacle prior to being used in bioprinting applications.