901513
Pomalidomide-PEG2-NH2 hydrochloride
≥95%
Synonyme(s) :
2-(2-(2-Aminoethoxy)ethoxy)-N-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)acetamide hydrochloride, Crosslinker–E3 Ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader
296,00 €
About This Item
296,00 €
Produits recommandés
ligand
pomalidomide
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
powder or crystals
Pertinence de la réaction
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
Groupe fonctionnel
amine
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(C(CC1)N(C2=O)C(C3=C2C=CC=C3NC(COCCOCCN)=O)=O)NC1=O.Cl
Clé InChI
RZNSRUSISUGVAE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Automate your CRBN-PEG based PROTACs with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Autres remarques
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.