901533
(S,R,S)-AHPC-PEG3-Alkyne
≥95%
Synonyme(s) :
(2S,4R)-1-((S)-2-(tert-Butyl)-4-oxo-7,10,13-trioxa-3-azahexadec-15-ynoyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide, Crosslinker–E3 Ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader, VH032 conjugate
575,00 €
About This Item
575,00 €
Produits recommandés
ligand
VH032
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
powder or crystals
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand-linker conjugate
Groupe fonctionnel
alkyne
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(NCC1=CC=C(C2=C(C)N=CS2)C=C1)[C@H](C[C@@H](O)C3)N3C([C@H](C(C)(C)C)NC(CCOCCOCCOCC#C)=O)=O
Clé InChI
VAUAWSOCVFFOPH-UWPQIUOOSA-N
Catégories apparentées
Application
Automate your VHL-PEG based PROTACs with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Autres remarques
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.