Principaux documents
911690
Sigma-Aldrich
C5 Lenalidomide
≥95%
Synonyme(s) :
3-(5-Amino-1-oxoisoindolin-2-yl)piperidine-2,6-dione, E3 ligase ligand, Ligand for PROTAC® research
100 MG
279,00 €
279,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
279,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H13N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Nomenclature NACRES :
NA.22
279,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
ligand
C5 Lenalidomide
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
NC1=CC=C2C(CN(C3CCC(NC3=O)=O)C2=O)=C1
InChI
1S/C13H13N3O3/c14-8-1-2-9-7(5-8)6-16(13(9)19)10-3-4-11(17)15-12(10)18/h1-2,5,10H,3-4,6,14H2,(H,15,17,18)
Clé InChI
WLUIQUZGNPAKRL-UHFFFAOYSA-N
Application
C5 Lenalidomide is a derivative of the Cereblon (CRBN)-binding ligand lenalidomide, which possesses an amine at the C4 position. C5 Lenalidomide can be used to bind the CRBN E3 ubiquitin ligase in targeted protein degradation research or in the synthesis of protein degraders with a C5 exit vector. Learn more about proteolysis-targeting chimeras (PROTACs) and the building blocks to design them in our Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Informations légales
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 2 - STOT RE 2
Organes cibles
Blood
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.