921327
C5 Lenalidomide-PEG6-Butyl NH2 hydrochloride
≥95%
Synonyme(s) :
24-Amino-N-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1-oxoisoindolin-5-yl)-3,6,9,12,15,18-hexaoxatetracosanamide hydrochloride, Crosslinker–E3 Ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader
780,00 €
About This Item
780,00 €
Produits recommandés
ligand
C5 Lenalidomide
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
powder or crystals
Pertinence de la réaction
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
Groupe fonctionnel
amine
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C1N(C2CCC(NC2=O)=O)CC3=CC(NC(COCCOCCOCCOCCOCCOCCCCCCN)=O)=CC=C31.Cl
InChI
1S/C31H48N4O10.ClH/c32-9-3-1-2-4-10-40-11-12-41-13-14-42-15-16-43-17-18-44-19-20-45-23-29(37)33-25-5-6-26-24(21-25)22-35(31(26)39)27-7-8-28(36)34-30(27)38;/h5-6,21,27H,1-4,7-20,22-23,32H2,(H,33,37)(H,34,36,38);1H
Clé InChI
GDNQKCBPUXQOGD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Technology Spotlight:Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Portal:Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.