901525
Pomalidomide-C9-CO2H
≥95%
Synonyme(s) :
10-((2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)amino)decanoic acid, Crosslinker−E3 Ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader
About This Item
Produits recommandés
ligand
pomalidomide
Niveau de qualité
Pureté
≥95%
Forme
powder or crystals
Pertinence de la réaction
reactivity: amine reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(CCCCCCCCCNC1=CC=CC2=C1C(N(C3CCC(NC3=O)=O)C2=O)=O)=O
Catégories apparentées
Application
Autres remarques
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.