Principaux documents
900582
Sigma-Aldrich
(R)-2-Boc-aminoethyl-piperidine
≥95%
Synonyme(s) :
tert-Butyl (R)-(2-(piperidin-2-yl)ethyl)carbamate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H24N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
solid
Groupe fonctionnel
amine
piperidine
Boc
Chaîne SMILES 
N1[C@H](CCCC1)CCNC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H24N2O2/c1-12(2,3)16-11(15)14-9-7-10-6-4-5-8-13-10/h10,13H,4-9H2,1-3H3,(H,14,15)/t10-/m1/s1
Clé InChI
FEPKUDZBAUTEMY-SNVBAGLBSA-N
Catégories apparentées
Application
Chiral building block developed using Liverpool ChiroChem-patented technology.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable