Principaux documents
653896
Sigma-Aldrich
3-(Boc-aminomethyl)piperidine
95%
Synonyme(s) :
(3-Piperidinylmethyl)-carbamic acid 1,1-dimethylethyl ester, (Piperidin-3-ylmethyl) carbamic acid tert-butyl ester, tert-Butyl (piperidin-3-ylmethyl) carbamate
10 G
224,00 €
224,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
224,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C5H10NCH2NHCO2C4H9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
224,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
solid
Pf
60-70 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)NCC1CCCNC1
InChI
1S/C11H22N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-8-9-5-4-6-12-7-9/h9,12H,4-8H2,1-3H3,(H,13,14)
Clé InChI
KHPQHXGYYXYTDN-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagent for:
  • Preparation of 9-substituted phenanthrene-based tylophorine analogs
  • Enzymatic acylation
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges