540935
4-(N-Boc-amino)piperidine
96%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96%
Pf
162-166 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NC1CCNCC1
InChI
1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-8-4-6-11-7-5-8/h8,11H,4-7H2,1-3H3,(H,12,13)
Clé InChI
CKXZPVPIDOJLLM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable