640042
4-Amino-1-Boc-piperidine
97%
Synonyme(s) :
1-Boc-4-piperidinamine, tert-Butyl 4-amino-1-piperidinecarboxylate
40,30 €
About This Item
40,30 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Chaîne SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(N)CC1
InChI
1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-6-4-8(11)5-7-12/h8H,4-7,11H2,1-3H3
Clé InChI
LZRDHSFPLUWYAX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- as a starting material in the synthesis of N-(3-(4-hydroxyphenyl)-propenoyl)-amino acid tryptamides, which can act as silent information regulator human type 2 (SIRT2) inhibitors[1]
- to synthesize piperidine-substituted triazine derivatives[2]and piperidinylamino-diarylpyrimidine (pDAPY) derivatives as potent HIV-1 non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors (HIV-1 NNRTIs)[3]
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves