Principaux documents
88125
Sigma-Aldrich
Tetrapropylammonium (meta)periodate
moistened with water, ≥98.0% (calc. based on dry substance, RT)
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CH2CH2)4N(IO4)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
377.26
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Pureté
≥98.0% (calc. based on dry substance, RT)
Forme
crystals
Qualité
moistened with water
Contient
~10% water as stabilizer
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Pf
181-183 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[O-]I(=O)(=O)=O.CCC[N+](CCC)(CCC)CCC
InChI
1S/C12H28N.HIO4/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4;2-1(3,4)5/h5-12H2,1-4H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
Clé InChI
HDTMHCZUXQKRAJ-UHFFFAOYSA-M
Application
Reagent for:
  • Preparation of acylnitroso compoubnds used in Diels-Alder reactions
Autres remarques
Oxidation reagent, soluble in organic solvents
Pictogrammes
Flame over circleFlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
G.E. Keck et al.
Tetrahedron, 37, 4007-4007 (1981)
G.E. Keck
Tetrahedron Letters, 4767-4767 (1978)
K. Inomata et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 53, 565-565 (1980)