F7879
Ferritin, cationized from horse spleen
10 mg/mL in 0.15 M NaCl
203,00 €
About This Item
203,00 €
Produits recommandés
Source biologique
horse spleen
Niveau de qualité
Stérilité
sterile-filtered
Forme
liquid
Concentration
10 mg/mL in 0.15 M NaCl
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
electron microscopy: suitable
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
horse ... FTL(100051593)
Description générale
Application
- to incubate amoebae (106) in the study, to determine whether trophozoites are able to take up ferritin and internalise this protein for their growth in axenic culture[3]
- to determine phagosome-lysosome fusion by electron microscopy[4]
- to label freshly excised chick optic tecta in serum free incubation medium[1]
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable