Documents
430684
Sigma-Aldrich
Strontium bromide
anhydrous, powder, 99.995% trace metals basis
Synonyme(s) :
Strontium dibromide
About This Item
Formule linéaire :
SrBr2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.43
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Qualité
anhydrous
Pureté
99.995% trace metals basis
Forme
powder
Impuretés
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
Chaîne SMILES 
Br[Sr]Br
InChI
1S/2BrH.Sr/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clé InChI
YJPVTCSBVRMESK-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Application
Reagent for facile synthesis of poly(phenylcarbyne), a precursor to diamond-like carbon.
Caractéristiques et avantages
Reagent for facile synthesis of poly(phenylcarbyne), a precursor to diamond-like carbon.
À utiliser avec
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Rieke, R.D.; Chen. T-A.
Chemistry of Materials, 6, 576-576 (1994)