695254
Calcium borohydride
226,00 €
About This Item
226,00 €
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Autre catégorie plus écologique
, Enabling
Chaîne SMILES
[BH4-].[BH4-].[Ca++]
InChI
1S/2BH4.Ca/h2*1H4;/q2*-1;+2
Clé InChI
MOUPUCLGEWXWHJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
- by reacting diborane with calcium hydride/alkoxides
- by ball milling CaCl2 and NaBH4, resulting in an exchange reaction
- by exchange reaction between CaCl2 and NaBH4 in THF
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
An article about metal borohydrides as hydrogen storage materials
Mechanochemical Effect of Severe Plastic Deformations: Metal Alloys, Hydrides and Molecular Solids