Principaux documents
363006
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N acetate
98 atom % 15N
1 G
291,00 €
291,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 G
291,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3CO215NH4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
78.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
291,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Niveau de qualité
Forme
solid
Pf
110-112 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
CC([O-])=O.[H][15N+]([H])([H])[H]
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3/i;1+1
Clé InChI
USFZMSVCRYTOJT-IEOVAKBOSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Journal of the American Chemical Society, 107, 3706-3706 (1985)