Documents
85271
Sigma-Aldrich
Silver perchlorate hydrate
≥96.0% (calc. based on dry substance, AT)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
AgClO4 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.32 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
≥96.0% (calc. based on dry substance, AT)
Forme
powder or crystals
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Impuretés
≤12% water
Chaîne SMILES 
O.[Ag+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/Ag.ClHO4.H2O/c;2-1(3,4)5;/h;(H,2,3,4,5);1H2/q+1;;/p-1
Clé InChI
IXFNJWPLHOWEPT-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
Flame over circleCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges