674583
Silver perchlorate
anhydrous, 97%
Synonyme(s) :
Perchloric acid silver(1+) salt, Silver(1+) perchlorate
67,00 €
About This Item
67,00 €
Produits recommandés
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: silver
Impuretés
≤0.1% Insoluble matter
Pf
486 °C (lit.)
Solubilité
benzene: slightly soluble(lit.)
pyridine: slightly soluble(lit.)
Densité
2.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Ag+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/Ag.ClHO4/c;2-1(3,4)5/h;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
Clé InChI
YDHABVNRCBNRNZ-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
- Anion exchange dynamics in the capture of perchlorate by a cationic Ag-based MOF: Investigates the anion exchange dynamics and structural transformations of a silver-based metal-organic framework capturing perchlorate (Colinas et al., 2017).
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Access gold precatalysts, silver salts, and unsaturated building blocks to accelerate research success in catalysis applications.
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.