379778
Silver perchlorate monohydrate
99.999% trace metals basis
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.999% trace metals basis
Forme
crystalline
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Impuretés
≤20.0 ppm Trace Metal Analysis
Chaîne SMILES
O.[Ag].OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/Ag.ClHO4.H2O/c;2-1(3,4)5;/h;(H,2,3,4,5);1H2/q+1;;/p-1
Clé InChI
IXFNJWPLHOWEPT-UHFFFAOYSA-M
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges