P25701
Hexylbenzene
97%
Synonyme(s) :
1-Phenylhexane
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.486 (lit.)
Point d'ébullition
226 °C (lit.)
Pf
−61 °C (lit.)
Densité
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C12H18/c1-2-3-4-6-9-12-10-7-5-8-11-12/h5,7-8,10-11H,2-4,6,9H2,1H3
Clé InChI
LTEQMZWBSYACLV-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
181.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
83 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter