157767
Sulfuryl chloride
97%
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.7 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
100 mmHg ( 17.8 °C)
105 mmHg ( 20 °C)
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.443 (lit.)
Point d'ébullition
68-70 °C (lit.)
Pf
−54 °C (lit.)
Densité
1.665 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
ClS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/Cl2O2S/c1-5(2,3)4
Clé InChI
YBBRCQOCSYXUOC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Synthesis of α-chloroketones.
- Regioselective (ortho-selective) chlorination of phenols.
- Conversion of monocyclic allylic cis-1,2-diols to the corresponding trans-1,2-chlorohydrins.
- Preparation of β-chlorotetrahydrofuran derivatives.
Sulfuryl chloride may be used as an efficient reagent for the p-chlorination of phenols.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?