Principaux documents
81964
Sigma-Aldrich
1-Boc-4-piperidylacetic acid
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
1-Boc-4-piperidineacetic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H21NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.30
Beilstein:
7028968
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
≥98.0% (TLC)
Forme
crystals
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)CC(O)=O
InChI
1S/C12H21NO4/c1-12(2,3)17-11(16)13-6-4-9(5-7-13)8-10(14)15/h9H,4-8H2,1-3H3,(H,14,15)
Clé InChI
ZXFLMSIMHISJFV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable