Principaux documents
49677
Supelco
Glufosinate-ammonium
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
DL-Phosphinothricine, Acide 2-amino-4-(hydroxyméthylphosphinyl)butyrique ammonium salt
100 MG
94,80 €
94,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
94,80 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H15N2O4P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.16
Beilstein:
8163399
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
94,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Pf
215 °C
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
N.CP(O)(=O)CCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12NO4P.H3N/c1-11(9,10)3-2-4(6)5(7)8;/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10);1H3
Clé InChI
ZBMRKNMTMPPMMK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Informations légales
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Diletta Dolfini et al.
Biochimica et biophysica acta. Molecular cell research, 1867(2), 118571-118571 (2019-11-11)
The heterotrimeric transcription factor NF-Y binds to CCAAT boxes of genes of glutamine metabolism. We set out to study the role of the regulatory NF-YA subunit in this pathway. We produced U2OS and A549 clones stably overexpressing -OE- the two
Maria A Nohales et al.
Developmental cell, 49(6), 840-851 (2019-05-21)
Integration of environmental signals with endogenous biological processes is essential for organisms to thrive in their natural environment. Being entrained by periodic environmental changes, the circadian clock incorporates external information to coordinate physiological processes, phasing them to the optimal time
Articles
A precise U/HPLC-MS/MS method with QuEChERS extraction for the analysis of glyphosate, glufosinate, and AMPA in green tea.
Glyphosate analysis: LC-MS/MS method with Supel™ Carbon LC U/HPLC column for stability and retention.
Protocoles
LC/MS Analysis of Glyphosate and Metabolites on apHera™ NH2, 2 mm I.D. Column