Principaux documents
39565
Sigma-Aldrich
Acide 1,3-diméthylbarbiturique
≥99.0% (T)
Synonyme(s) :
1,3-Diméthyl-2,4,6(1H,3H,5H)-pyrimidinetrione
50 G
70,10 €
250 G
134,00 €
70,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
70,10 €
250 G
134,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H8N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.14
Beilstein:
139810
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
70,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥99.0% (T)
Forme
solid
Résidus de calcination
≤0.1%
Pf
121-123 °C (lit.)
123-126 °C
Solubilité
hot water: soluble 0.5 g/10 mL, clear, colorless to faintly yellow
Chaîne SMILES 
CN1C(=O)CC(=O)N(C)C1=O
InChI
1S/C6H8N2O3/c1-7-4(9)3-5(10)8(2)6(7)11/h3H2,1-2H3
Clé InChI
VVSASNKOFCZVES-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
L′acide 1,3-diméthylbarbiturique (1,3-diméthyl-2,4,6(1H,3H,5H)-pyrimidinetrione) est un composé méthylénique actif. Il subit, avec le pyrène-1-carboxaldéhyde, une réaction de condensation de Knoevenagel catalysée par une cage creuse hydrosoluble de type Pd6 [{(tmen)Pd}6(timb)4](NO3)12 (tmen = N,N,N′,N′-tétraméthyléthylènediamine, timb = 1,3,5-tris(1-imidazolyl)benzène).[1] Il subit, avec divers aldéhydes aromatiques, une réaction de condensation de Knoevenagel assistée par un bateau moléculaire de type Pd7 auto-assemblé comportant une nanocavité interne (catalyseur).[1] Il a été synthétisé en faisant réagir de la 1,3-diméthylurée, de l′acide malonique et de l′anhydride acétique dans de l′acide acétique. Il est couramment utilisé pour la synthèse de divers intermédiaires synthétiques et composés hétérocycliques.[2]
Application
L′acide 1,3-diméthylbarbiturique peut être utilisé dans les études suivantes :
  • Synthèse énantiosélective de dérivés d′isochromène pyrimidinedione comportant cinq stéréocentres, par réaction d'hétéro Diels-Alder à demande électronique inverse avec condensation de Michael-Knoevenagel monotope.[3]
  • Synthèse de dérivés de la 5-aryl-6-(alkyl- ou aryl-amino)-1,3-diméthylfuro[2,3-d]pyrimidine.[4]
  • Fonctionnalisation indirecte assistée par rayonnement micro-ondes d′alcools, via une spirocyclisation utilisant un procédé séquentiel monotope catalysé par Ir(III)/Pd(0).[5]
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Malek Taher Maghsoodlou et al.
Molecular diversity, 15(1), 227-231 (2010-07-14)
5-Aryl-6-(alkyl- or aryl-amino)-1,3-dimethylfuro [2,3-d]pyrimidine derivatives were obtained by in situ reaction alkyl or aryl isocyanides and pyridinecarbaldehyde derivatives in the presence of 1,3-dimethylbarbituric acid in dichloromethane without any prior activation or modifications.
Burkhard Knopf et al.
Environmental science and pollution research international, 28(13), 16244-16252 (2020-12-18)
Cyanide compounds are naturally emitted into the environment in low levels by degradation processes or emitted from anthropogenic sources. In surface water, complex cyanide compounds as well as "free cyanide" are present. The latter term covers hydrogen cyanide and cyanide
María Victoria Roux et al.
The journal of physical chemistry. A, 115(14), 3167-3173 (2011-03-25)
This paper reports an experimental and computational thermochemical study on 1,3-dimethylbarbituric acid. The value of the standard (p° = 0.1 MPa) molar enthalpy of formation in the gas phase at T = 298.15 K has been determined. The energy of
1, 3-Dimethylbarbituric Acid
Argintaru OA.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2011)
Shahram Lotfi et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 76, 153-160 (2017-05-10)
Electrochemical oxidation of trimipramine in the absence and presence of 1,3 dimethyl barbituric acid as a nucleophile in aqueous solution has been studied using cyclic voltammetry and controlled-potential coulometry electrolysis. Voltammetric studies of electro-oxidation of trimipramine were realized in a
Articles
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf