760765
Azide-fluor 488
≥90% (HPLC)
Synonyme(s) :
Rhodamine 110-azide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥90% (HPLC)
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Température de stockage
−20°C
Application
Spectral Properties: Abs/Em = 501/525 nm
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Drug discovery process by utilizing chemistry reaction of Cu(I)-catalyzed Huisgen 1,3-dipolar cycloaddition of terminal alkynes with organoazides to yield 1,4-disubstituted 1,2,3-triazoles.